729361
Dimethyl fumarate-2,3-d2
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
CH3OCOCD=CDCOOCH3
Peso molecular:
146.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
Produtos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
97% (CP)
Formulário
solid
p.e.
192-193 °C (lit.)
pf
102-106 °C (lit.)
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[2H]\C(=C(\[2H])C(=O)OC)C(=O)OC
InChI
1S/C6H8O4/c1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h3-4H,1-2H3/b4-3+/i3D,4D
chave InChI
LDCRTTXIJACKKU-SWIHUIHJSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?