PHR2118
Dimethyl Fumarate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Dimethyl fumarate
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
família API
dimethyl fumarate
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 500 mg
p.e.
192-193 °C (lit.)
pf
102-106 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C(=C(\[H])C(=O)OC)C(=O)OC
InChI
1S/C6H8O4/c1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h3-4H,1-2H3/b4-3+
chave InChI
LDCRTTXIJACKKU-ONEGZZNKSA-N
Informações sobre genes
human ... KEAP1(9817)
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Produtos recomendados
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)