MAB4418
Anti-Achaete Scute homolog 2 Antibody, clone 7E2
clone 7E2, from mouse
Sinônimo(s):
achaete-scute complex (Drosophila) homolog-like 2, achaete-scute complex homolog 2 (Drosophila), achaete-scute complex homolog-like 2, achaete-scute complex-like 2, achaete-scute complex-like 2 (Drosophila), mammalian achaete/scute homologue 2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
7E2, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ASCL2(430)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Chromatin Immunoprecipitation Analysis: A previous lot was used by an independent laboratory in ChIP (Hatzis, P., et al., 2008).
Qualidade
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Achaete Scute homolog 2 in 10 µg of human placenta tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1