Documentos Principais
920150
Sigma-Aldrich
2-Deoxy-D-glucose-2,2-d2
≥97 atom % D, ≥97% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6D2H10O5
Peso molecular:
166.17
Código UNSPSC:
12352201
pureza isotópica
≥97 atom % D
Ensaio
≥97% (CP)
alteração de massa
M+2
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)