MABF417
Anti-CD4 Antibody (human), PE, clone OKT4
clone OKT4, from mouse
Sinônimo(s):
T-cell surface glycoprotein CD4, T-cell surface antigen T4/Leu-3, CD antigen CD4
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
PE
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
OKT4, monoclonal
reatividade de espécies
human
embalagem
pkg of 5 μL (0.06 μg/test)
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CD4(920)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Inflammation & Immunology
forma física
Armazenamento e estabilidade