A8736
A12B4C3
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-(1-Hydroxyundecyl)-1-(4-nitrophenylamino)-6-phenyl-6,7a-dihydro-1H-pyrrolo[3,4-b]pyridine-5,7(2H,4aH)-dione, 4a,7a-Dihydro-2-(1-hydroxyundecyl)-1-[(4-nitrophenyl)amino]-6-phenyl-1H-pyrrolo[3,4-b]pyridine-5,7(2H,6H)-dione
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
yellow
solubilidade
DMSO: ≥20 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCC(O)C1C=CC2C(N1Nc3ccc(cc3)[N+]([O-])=O)C(=O)N(C2=O)c4ccccc4
InChI
1S/C30H38N4O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-12-15-27(35)26-21-20-25-28(30(37)32(29(25)36)23-13-10-9-11-14-23)33(26)31-22-16-18-24(19-17-22)34(38)39/h9-11,13-14,16-21,25-28,31,35H,2-8,12,15H2,1H3
chave InChI
KVHGJAKTBPFFNV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)