913456
(R)-AntPhos
≥97%
Sinônimo(s):
(R)-4-(Anthracen-9-yl)-3-(tert-butyl)-2,3-dihydrobenzo[d][1,3]oxaphosphole
Ensaio
≥97%
Formulário
powder
pureza óptica
ee: ≥99% (HPLC)
adequação da reação
reagent type: ligand
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
P1(COc2c1c(ccc2)c3c4c(cc5c3cccc5)cccc4)C(C)(C)C
InChI
1S/C25H23OP/c1-25(2,3)27-16-26-22-14-8-13-21(24(22)27)23-19-11-6-4-9-17(19)15-18-10-5-7-12-20(18)23/h4-15H,16H2,1-3H3
chave InChI
HKAWVLHXUZNLPP-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)