913227
(2R,2R′,3R,3R′)-WingPhos
Sinônimo(s):
(2R,2′R,3R,3′R)-4,4′-Di(anthracen-9-yl)-3,3′-di-tert-butyl-2,2′,3,3′-tetrahydro-2,2′-bibenzo[d][1,3]oxaphosphole
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder or crystals
pureza óptica
ee: ≥99% (HPLC)
adequação da reação
reagent type: ligand
características do produto alternativo mais ecológico
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
grupo funcional
phosphine
categoria alternativa mais ecológica
Descrição geral
Aplicação
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)