Documentos Principais
912964
Sigma-Aldrich
(R,R)-BABIBOP
≥97%
Sinônimo(s):
(3R,3′R)-3,3′-Di-tert-butyl-2,2′,3,3′-tetrahydro-4,4′-bibenzo[d][1,3]oxaphosphole
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H28O2P2
Número CAS:
Peso molecular:
386.40
Código UNSPSC:
12352200
Ensaio
≥97%
Formulário
powder
pureza óptica
ee: ≥99% (HPLC)
adequação da reação
reagent type: ligand
grupo funcional
phosphine
Aplicação
(R,R)-BABIBOP is a P-chiral biaryl biphosphorus ligand used in Pd, Cu, and Rh-catalyzed asymmetric hydrogenations.
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Informações legais
Sold in collaboration with Zejun Pharmaceuticals
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Efficient P-Chiral Biaryl Bisphosphorus Ligands for Palladium-Catalyzed Asymmetric Hydrogenation
Jiang W, et al.
Chin. J. Chem. (2017)