913472
(2S,2S′,3S,3S′)-WingPhos
≥95%
Sinônimo(s):
(2S,2′S,3S,3′S)-4,4′-Di(anthracen-9-yl)-3,3′-di-tert-butyl-2,2′,3,3′-tetrahydro-2,2′-bibenzo[d][1,3]oxaphosphole
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95%
Formulário
powder or crystals
pureza óptica
ee: ≥99% (HPLC)
adequação da reação
reagent type: ligand
grupo funcional
phosphine
Aplicação
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)