901162
cis-[1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane](2-methylphenyl)nickel(II) chloride
≥95%
Sinônimo(s):
cis-(dppe)Ni(o-tolyl)Cl
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95%
Formulário
powder or solid
adequação da reação
core: nickel
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
pf
>300 °C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Ni]1(C2=C(C)C=CC=C2)P(C3=CC=CC=C3)(C4=CC=CC=C4)CCP1(C5=CC=CC=C5)C6=CC=CC=C6
Aplicação
Outras notas
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
The Jamison group has developed a library of bench-stable phosphine-containing nickel(II) precatalysts that are converted into active catalysts in situ.