901126
trans-Bis(tribenzylphosphine)(2-methylphenyl)nickel(II) chloride
95%
Sinônimo(s):
trans-(PBn3)2Ni(o-tolyl)Cl
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
Formulário
powder or solid
adequação da reação
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
pf
200-205 °C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Ni](C1=C(C)C=CC=C1)(P(CC2=CC=CC=C2)(CC3=CC=CC=C3)CC4=CC=CC=C4)P(CC5=CC=CC=C5)(CC6=CC=CC=C6)CC7=CC=CC=C7
Aplicação
Outras notas
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
The Jamison group has developed a library of bench-stable phosphine-containing nickel(II) precatalysts that are converted into active catalysts in situ.