901165
trans-Bis(tricyclohexylphosphine)(2-methylphenyl)nickel(II) chloride
≥95%
Sinônimo(s):
trans-(PCy3)2Ni(o-tolyl)Cl
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95%
forma
powder or solid
adequação da reação
core: nickel
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
pf
>300 °C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Ni](C1=C(C)C=CC=C1)(P(C2CCCCC2)(C3CCCCC3)C4CCCCC4)P(C5CCCCC5)(C6CCCCC6)C7CCCCC7
Aplicação
Outras notas
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
The Jamison group has developed a library of bench-stable phosphine-containing nickel(II) precatalysts that are converted into active catalysts in situ.