794279
Chloro(2-methylphenyl)bis(triphenylphosphine)nickel(II)
Sinônimo(s):
Buchwald Nickel Cross-Coupling Catalyst Precursor, [Bis(triphenylphosphine)](o-tolyl)chloronickel
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
Nível de qualidade
adequação da reação
core: nickel
reagent type: catalyst
pf
195-200 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Ni]C1=CC=CC=C1C.P(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4.P(C5=CC=CC=C5)(C6=CC=CC=C6)C7=CC=CC=C7
InChI
1S/2C18H15P.C7H7.ClH.Ni/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-7-5-3-2-4-6-7;;/h2*1-15H;2-5H,1H3;1H;/q;;;;+1/p-1
chave InChI
QVGJKVLYWZGANE-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)