901163
trans-Bis(triethylphosphine)(2,4,6-trimethylphenyl)nickel(II) bromide
≥95%
Sinônimo(s):
trans-(PEt3)2Ni(mesityl)Br
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95%
Formulário
powder or solid
adequação da reação
core: nickel
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
pf
159-164 °C
cadeia de caracteres SMILES
Br[Ni](C1=C(C)C=C(C)C=C1C)(P(CC)(CC)CC)P(CC)(CC)CC
Aplicação
Outras notas
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
The Jamison group has developed a library of bench-stable phosphine-containing nickel(II) precatalysts that are converted into active catalysts in situ.