900999
4-Ethynylbenzoic acid
Sinônimo(s):
4-Carboxyphenylacetylene
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥90%
Nível de qualidade
forma
powder or crystals
pf
200 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccc(cc1)C#C
InChI
1S/C9H6O2/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)9(10)11/h1,3-6H,(H,10,11)
chave InChI
SJXHLZCPDZPBPW-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)