Documentos Principais
724645
Sigma-Aldrich
3-Ethynylbenzoic acid
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H6O2
Número CAS:
Peso molecular:
146.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
Formulário
powder
pf
164-171 °C
grupo funcional
carboxylic acid
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cccc(c1)C#C
InChI
1S/C9H6O2/c1-2-7-4-3-5-8(6-7)9(10)11/h1,3-6H,(H,10,11)
chave InChI
PHPIMLZTBYCDSX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Vincent M Morin et al.
ChemistryOpen, 8(11), 1328-1336 (2019-11-07)
The halogen bond has previously been explored as a versatile tool in crystal engineering and anion coordination chemistry, with mechanochemical synthetic techniques having been shown to provide convenient routes towards cocrystals. In an effort to expand our knowledge on the