Documentos Principais
77213
Sigma-Aldrich
Ethyl azidoacetate solution
~25% in toluene (NMR)
About This Item
Fórmula linear:
N3CH2COOCH2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
129.12
Beilstein:
4247209
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário:
solution
Formulário
solution
Nível de qualidade
adequação da reação
reaction type: click chemistry
concentração
~25% in toluene (NMR)
grupo funcional
azide
ester
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)CN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C4H7N3O2/c1-2-9-4(8)3-6-7-5/h2-3H2,1H3
chave InChI
HVJJYOAPXBPQQV-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
44.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
7 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)