Key Documents
93528
Sigma-Aldrich
Ethyl azidoacetate solution
~25% in ethanol (NMR)
About This Item
Fórmula linear:
N3CH2COOCH2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
129.12
Beilstein:
4247209
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
forma
solution
adequação da reação
reaction type: click chemistry
concentração
~25% in ethanol (NMR)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)CN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C4H7N3O2/c1-2-9-4(8)3-6-7-5/h2-3H2,1H3
chave InChI
HVJJYOAPXBPQQV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3