Key Documents
769061
Sigma-Aldrich
Nitrogen
Messer® CANGas, 99.999%
Sinônimo(s):
Nitrogen gas
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
N2
Número CAS:
Peso molecular:
28.01
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
densidade de vapor
0.97 (vs air)
Nível de qualidade
descrição
Filling mass: 14g
Filling volume: 12L
Ensaio
99.999%
forma
gas
pb
−196 °C (lit.)
pf
−210 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
N#N
InChI
1S/N2/c1-2
chave InChI
IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Nitrogen is a colourless, odourless, and asphyxiating gas that is slightly lighter than air. Nitrogen is used as a carrier gas in gas chromatography, an inert gas in chemical and pharmaceutical industries, and a zero gas for analytical applications, such as in the automotive industries. Nitrogen is also used as a component of gas mixtures for CO2 lasers. Gas is easy to handle in a small, light pressure can, while the disposable container allows for aluminium recycling when finished.
Produtos recomendados
Z742374: CANgas pressure regulator
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
Informações legais
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
acessório
Nº do produto
Descrição
Preços
regulador
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Gas cylinder
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Press. Gas Compr. Gas
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)