745537
4-(Acetylamino)-2,2,6,6-tetramethyl-1-oxo-piperidinium tetrafluoroborate
97% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-Acetamido-2,2,6,6-tetramethyl-1-oxopiperidinium tetrafluoroborate, Bobbitt′s Salt
Ensaio
97% (HPLC)
forma
solid
adequação da reação
reagent type: oxidant
pf
191-197 °C (decomposition)
grupo funcional
amide
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
F[B-](F)(F)F.CC(=O)NC1CC(C)(C)[N+](=O)C(C)(C)C1
InChI
1S/C11H20N2O2.BF4/c1-8(14)12-9-6-10(2,3)13(15)11(4,5)7-9;2-1(3,4)5/h9H,6-7H2,1-5H3;/q;-1/p+1
chave InChI
HTMHEICBCHCWAU-UHFFFAOYSA-O
Descrição geral
Aplicação
- Oxidation of alcohols to their concomitant aldehyde, ketone or carboxylic acid.
- Conversion of aldehydes to hexafluoroisopropyl (HFIP) esters via oxidative esterification.,·
- Deprotection of allyl ethers to corresponding aldehydes.
- Preparation of α,β-unsaturated ketones by dehydrogenation of perfluoroalkyl ketones.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?