Documentos Principais
555886
Sigma-Aldrich
3-((tert-Butyldimethylsilyl)oxy)-propanol
97%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3CSi(CH3)2OCH2CH2CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
190.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.4350 (lit.)
p.e.
110 °C/6 mmHg (lit.)
densidade
0.892 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCCO
InChI
1S/C9H22O2Si/c1-9(2,3)12(4,5)11-8-6-7-10/h10H,6-8H2,1-5H3
chave InChI
NETUFVYVNJNFMU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
3-((tert-Butyldimethylsilyl)oxy)-propanol (3-[(tert-butyldimethylsilyl)oxy]-1-propanol) is formed as an intermediate during the synthesis of 3-(tert-butyldimethylsilyl)oxy]propanal.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
199.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
92.8 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Stereoselective epoxidation of Phe-Gly and Phe-Phe vinyl isosteresStereoselective epoxidation of Phe-Gly and Phe-Phe vinyl isosteres.
Jenmalm A, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 59(5), 1139-1148 (1994)