531413
2,2-Difluoro-2-(fluorosulfonyl)acetic acid
97%
Sinônimo(s):
(Fluorosulfonyl)difluoroacetic acid
Ensaio
97%
adequação da reação
reaction type: click chemistry
índice de refração
n20/D 1.36 (lit.)
p.e.
153 °C (lit.)
densidade
1.723 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C(F)(F)S(F)(=O)=O
InChI
1S/C2HF3O4S/c3-2(4,1(6)7)10(5,8)9/h(H,6,7)
chave InChI
VYDQUABHDFWIIX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Preparation of 1-difluoromethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine analogs by reacting with the corresponding 2-chloropyridines.
- Prepration of silyl fluorosulfonyldifluoroacetate as new highly efficient difluorocarbene reagent for cyclopropanation of alkenes.
- Regio- and stereoselective free radical fluoroalkylation of terminal alkenes and alkynes with iododifluoromethanesulfonamides.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?