Documentos Principais
518093
Sigma-Aldrich
Ethyl (triphenylphosphoranylidene)pyruvate
95%
Sinônimo(s):
2-Ethoxycarbonyl-2-oxoethylidenetriphenylphosphorane, NSC 647346, [(Carboxycarbonyl)methylene]triphenylphosphorane ethyl ester
About This Item
Fórmula linear:
(C6H5)3P=CHCOCO2C2H5
Número CAS:
Peso molecular:
376.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
pf
175 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
ester
ketone
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)C(=O)C=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C23H21O3P/c1-2-26-23(25)22(24)18-27(19-12-6-3-7-13-19,20-14-8-4-9-15-20)21-16-10-5-11-17-21/h3-18H,2H2,1H3
chave InChI
OQLOPRPWPANPIE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for:
  • Wittig condensation
  • Chemoenzymic preparation of hexafluoroleucine and tetrafluoroleucine
Reactant for synthesis of:
  • Ahiral and chiral cyclic dehydro-α-amino acid derivatives through nucleophilic addition
  • Peptidyl α-keto-based inhibitors of cruzain
  • Deoxyfluoro-L-arabinofuranosyl triazole nucleoside derivatives with antiviral activity
  • Anti-human immunodificiency virus analogs
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)