Key Documents
490261
Sigma-Aldrich
Methyl bromoacetate-2,2-d2
98 atom % D
About This Item
Fórmula linear:
BrCD2CO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
154.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
99% (CP)
índice de refração
n20/D 1.458 (lit.)
pb
51-52 °C/15 mmHg (lit.)
densidade
1.637 g/mL at 25 °C (lit.)
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])(Br)C(=O)OC
InChI
1S/C3H5BrO2/c1-6-3(5)2-4/h2H2,1H3/i2D2
chave InChI
YDCHPLOFQATIDS-CBTSVUPCSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
147.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
64.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)