Documentos Principais
488461
Sigma-Aldrich
Carbon-13C tetrabromide
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
Tetrabromomethane-13C
About This Item
Fórmula linear:
13CBr4
Número CAS:
Peso molecular:
332.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
Formulário
solid
p.e.
190 °C (lit.)
pf
88-90 °C (lit.)
densidade
3.43 g/mL
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
Br[13C](Br)(Br)Br
InChI
1S/CBr4/c2-1(3,4)5/i1+1
chave InChI
HJUGFYREWKUQJT-OUBTZVSYSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)