Documentos Principais
476412
Sigma-Aldrich
Iodocyclopentane
97%
Sinônimo(s):
Cyclopentyl iodide
About This Item
Fórmula linear:
C5H9I
Número CAS:
Peso molecular:
196.03
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
contém
copper as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.549 (lit.)
p.e.
77 °C/45 mmHg (lit.)
densidade
1.695 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
iodo
cadeia de caracteres SMILES
IC1CCCC1
InChI
1S/C5H9I/c6-5-3-1-2-4-5/h5H,1-4H2
chave InChI
PCEBAZIVZVIQEO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Iodocyclopentane may be used in the synthesis of 4-chloro-3′-((2-cyclopentyl-1-oxo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-6- yloxy)methyl)biphenyl-3-carboxylic acid and N-(3-methoxyphenethyl)cyclopentanamine.
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
125.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
52 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Resonance Raman study of the A-band short-time photodissociation dynamics of axial and equatorial conformers of iodocyclopentane.
Zheng X, et al.
J. Chem. Phys., 111(24), 11034-11043 (1999)
Raveendra-Panickar Dhanya et al.
Journal of medicinal chemistry, 54(1), 342-353 (2010-12-16)
The modification of 3'-((2-cyclopentyl-6,7-dimethyl-1-oxo-2,3-dihydro-1H-inden-5-yloxy)methyl)biphenyl-4-carboxylic acid (BINA, 1) by incorporating heteroatoms into the structure and replacing the cyclopentyl moiety led to the development of new mGluR2 positive allosteric modulators (PAMs) with optimized potency and superior druglike properties. These analogues are more