407410
Sodium sulfide
Sinônimo(s):
Disodium sulfide
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
Nível de qualidade
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: sodium
pf
950 °C (lit.)
densidade
1.86 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na]S[Na]
InChI
1S/2Na.S
chave InChI
CXPWOVUZRAFMDA-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Quality Guaranteed - Quality-tested to be 98% pure for consistent results.
- Available to scale up: bulk and pilot scale
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
endothelial function in a canine model of cardiopulmonary
bypass
Artigos
Noble-Metal Nanostructures with Controlled Morphologies
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
L172227-1EA | |
72983-100MG | 4061833985748 |
P0878-10MG | 4061833007907 |
P0878-25G | 4061833007914 |
P0878-5G | 4061833007921 |
5097050001 | 4055977241051 |
P0878-100G | |
P0878-1G | 4061834353157 |
407410-50G | 4061831988185 |
407410-10G | 4061831988178 |