387614
Ethylene oxide
≥99.5%
Sinônimo(s):
Oxirane
Ensaio
≥99.5%
índice de refração
n20/D 1.3597 (lit.)
p.e.
10.7 °C (lit.)
pf
−111 °C (lit.)
densidade
0.882 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C1CO1
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3-1/h1-2H2
chave InChI
IAYPIBMASNFSPL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ethylene oxide serves as a starting material to produce ethylene glycols, surfactants, emulsifiers, and polyurethane foams.
Aplicação
- Poly(ethylene oxides) and poly(ethyleneglycol)s.
- Ethylene carbonate via coupling reaction with CO2 catalyzed by imidazolium zinc tetrahalides.;
- α,ω-heterodifunctionalized poly(ethylene oxide)s using organocatalyst N-heterocyclic carbenes via ring-opening polymerization.
Embalagem
Compatible with the following:
- Aldrich® lecture-bottle station systems
- Aldrich® lecture-bottle gas regulators
Outras notas
Informações legais
espiga da mangueira
geralmente comprado junto com este produto
recomendado
regulador
válvula de controle
válvula de purga
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Chem. Unst. Gas A - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1A - Muta. 1B - Press. Gas Liquefied gas - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Nervous system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-4.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-20.0 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?