Documentos Principais
319694
Sigma-Aldrich
4-(Methylthio)-1-butanol
97%
About This Item
Fórmula linear:
CH3S(CH2)4OH
Número CAS:
Peso molecular:
120.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.487 (lit.)
p.e.
95-98 °C/20 mmHg (lit.)
densidade
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
thioether
cadeia de caracteres SMILES
CSCCCCO
InChI
1S/C5H12OS/c1-7-5-3-2-4-6/h6H,2-5H2,1H3
chave InChI
JNTVUHZXIJFHAU-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
215.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
102 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)