318396
3-(Methylthio)-1-propanol
98%
Sinônimo(s):
Methionol
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.49 (lit.)
p.e.
89-90 °C/13 mmHg (lit.)
densidade
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
thioether
cadeia de caracteres SMILES
CSCCCO
InChI
1S/C4H10OS/c1-6-4-2-3-5/h5H,2-4H2,1H3
chave InChI
CZUGFKJYCPYHHV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Calix[4]arenes as amino acid chemosensors.
- Amphiphilic reactive oxygen species (ROS) sensitive diblock copolymers, applicable as nanocarriers for photodynamic therapy and chemotherapy.
- 3-(Methylsulfonyl)propyl thioacetate, which is used in the preparation of dipolar glass polymers for electronic and power applications.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
195.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
91 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?