Documentos Principais
304255
Sigma-Aldrich
3-Chloro-3-methylpentane
97%
Sinônimo(s):
1-Ethyl-1-methylpropyl chloride, 3-Chloro-3-methylpentane, 3-Methyl-3-chloropentane, Diethylmethylcarbinyl chloride
About This Item
Fórmula linear:
CH3C(C2H5)2Cl
Número CAS:
Peso molecular:
120.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.421 (lit.)
p.e.
115-116 °C/760 mmHg (lit.)
densidade
0.885 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
alkyl halide
chloro
cadeia de caracteres SMILES
CCC(C)(Cl)CC
InChI
1S/C6H13Cl/c1-4-6(3,7)5-2/h4-5H2,1-3H3
chave InChI
SGWJUIFOPCZXMR-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
3-Chloro-3-methylpentane(3C3MP) has structure similar to tertiary chloride groups which are formed as structural defects during the radical polymerization of vinyl chloride (VC). Therefore, 3C3MP is an ideal model compound to study if tertiary chloride defect present in commercial PVC can be active initiating species for metal-catalyzed living radical graft copolymerization.
3C3MP can also be used as a reactant to prepare chloro(1-ethyl-1-methylpropyl)magnesium (Grignard reagent), which is used in the Kumada–Tamao–Corriu coupling reaction.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
48.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
The enthalpies of solution of 2-chloro-2-methylpropane, 2-chloro-2-methylbutane and 3-chloro-3-methylpentane in mono-and dialcohols at 298.15 K.
Albuquerque LMPC, et al.
Thermochimica Acta, 275(1), 67-73 (1996)
Kinetic and thermodynamic study of 2-bromo-2-methylbutane, 2-chloro-2-methylbutane and 3-chloro-3-methylpentane in diols.
Albuquerque LC, et al.
Journal of Physical Organic Chemistry, 11(1), 36-40 (1998)