Documentos Principais
298077
Sigma-Aldrich
5-Dodecanolide
99%
Sinônimo(s):
(±)-5-Dodecanolide, (±)-δ-Heptyl-δ-valerolactone, (±)-6-Heptyltetrahydro-2H-pyran-2-one, 5-Hydroxydodecanoic acid δ-lactone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H22O2
Número CAS:
Peso molecular:
198.30
Beilstein:
1282749
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.460 (lit.)
p.e.
140-141 °C/1 mmHg (lit.)
pf
−12 °C (lit.)
densidade
0.942 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCC1CCCC(=O)O1
InChI
1S/C12H22O2/c1-2-3-4-5-6-8-11-9-7-10-12(13)14-11/h11H,2-10H2,1H3
chave InChI
QRPLZGZHJABGRS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Ti-Catalyzed Regiodivergent Openings of Unbiased Epoxides.
Gansauer A, et al.
Synfacts, 2007(06), 0629-0629 (2007)