274631
1,2,2,6,6-Pentamethylpiperidine
97%
Sinônimo(s):
PMP, Pempidine
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.460 (lit.)
p.e.
187-188 °C (lit.)
densidade
0.858 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CN1C(C)(C)CCCC1(C)C
InChI
1S/C10H21N/c1-9(2)7-6-8-10(3,4)11(9)5/h6-8H2,1-5H3
chave InChI
XULIXFLCVXWHRF-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
131.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
55 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?