214973
Diisobutylaluminum hydride solution
1.0 M in methylene chloride
Sinônimo(s):
DIBAL, DIBAL-H
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
Nível de qualidade
adequação da reação
reagent type: reductant
concentração
1.0 M in methylene chloride
densidade
1.23 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C[AlH]CC(C)C
InChI
1S/2C4H9.Al.H/c2*1-4(2)3;;/h2*4H,1H2,2-3H3;;
chave InChI
AZWXAPCAJCYGIA-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?