Ensaio
97%
Formulário
liquid
p.e.
227-230 °C
densidade
1.190 g/mL at 20 °C
grupo funcional
chloro
ketone
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)c1ccccc1Cl
InChI
1S/C8H7ClO/c1-6(10)7-4-2-3-5-8(7)9/h2-5H,1H3
chave InChI
ZDOYHCIRUPHUHN-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
190.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
88 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
183709-100G | 4061838756343 |
183709-25G | 4061838756350 |