Key Documents
174084
Sigma-Aldrich
2-Pentyl butyrate
About This Item
Fórmula linear:
C3H7CO2CH(CH3)C3H7
Número CAS:
Peso molecular:
158.24
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
forma
liquid
cadeia de caracteres SMILES
CCCC(C)OC(=O)CCC
InChI
1S/C9H18O2/c1-4-6-8(3)11-9(10)7-5-2/h8H,4-7H2,1-3H3
chave InChI
DJOCFLQKCMWABC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
73.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
23 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)