Documentos Principais
159018
Sigma-Aldrich
β-D-Ribofuranose 1-acetate 2,3,5-tribenzoate
98%
Sinônimo(s):
1-O-Acetyl-2,3,5-tri-O-benzoyl-β-D-ribofuranose
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C28H24O9
Número CAS:
Peso molecular:
504.48
Beilstein:
100243
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
atividade óptica
[α]20/D +24.3°, c = 1 in pyridine
pf
128-130 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)O[C@@H]1O[C@H](COC(=O)c2ccccc2)[C@@H](OC(=O)c3ccccc3)[C@H]1OC(=O)c4ccccc4
InChI
1S/C28H24O9/c1-18(29)34-28-24(37-27(32)21-15-9-4-10-16-21)23(36-26(31)20-13-7-3-8-14-20)22(35-28)17-33-25(30)19-11-5-2-6-12-19/h2-16,22-24,28H,17H2,1H3/t22-,23-,24-,28-/m1/s1
chave InChI
GCZABPLTDYVJMP-CBUXHAPBSA-N
Aplicação
Starting material for nucleoside synthesis.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)