Wichtige Dokumente
923362
2-(4-(5-Bromopyridin-2-yl)-4,7-diazaspiro[2.5]octan-7-yl)acetic acid
≥90%
Synonym(e):
Rigid linker for PROTAC® development
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥90%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: linker
Funktionelle Gruppe
bromo
carboxylic acid
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
BrC1=CN=C(N2CCN(CC(O)=O)CC23CC3)C=C1
InChIKey
BLXFGTLQIVMPRT-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)