Merck
702927
Sigma-Aldrich
4-(Hydroxymethyl)phenyl-Boronsäurepinakolester
97%
Synonym(e):
(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)methanol, 2-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzenemethanol, [4-(Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]methanol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H19BO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
234.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
74-80 °C
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(CO)cc2
InChI
1S/C13H19BO3/c1-12(2)13(3,4)17-14(16-12)11-7-5-10(9-15)6-8-11/h5-8,15H,9H2,1-4H3
InChIKey
GZZBZWITJNATOD-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Wen-Jun Wan et al.
International journal of pharmaceutics, 566, 731-744 (2019-06-19)
Tumor cells avoid immunosurveillance during the tumorigenesis, metastasis and recurrence periods thanks to the overexpressed immunosuppressive molecules on their surface. For instance, the programmed cell death 1 ligand (PD-L1) binds with the T-cells' programmed cell death receptor 1 (PD-1) impairing