Wichtige Dokumente
923427
2-(4-((2-(tert-Butoxycarbonyl)-2-azaspiro[3.3]heptan-6-yl)oxy)piperidin-1-yl)acetic acid
Synonym(e):
Rigid linker for PROTAC® development
About This Item
Form
powder or crystals
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reagent type: linker
Funktionelle Gruppe
Boc
carboxylic acid
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(CN1CCC(OC2CC3(CN(C(OC(C)(C)C)=O)C3)C2)CC1)=O
InChI
1S/C18H30N2O5/c1-17(2,3)25-16(23)20-11-18(12-20)8-14(9-18)24-13-4-6-19(7-5-13)10-15(21)22/h13-14H,4-12H2,1-3H3,(H,21,22)
InChIKey
FBAXECBIBBBIPB-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)