Wichtige Dokumente
920630
5-(2-(tert-Butoxycarbonyl)-5-oxo-2,6-diazaspiro[3.6]decan-6-yl)picolinic acid
Synonym(e):
Rigid linker for PROTAC® development
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reagent type: linker
Funktionelle Gruppe
Boc
carboxylic acid
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)(OC(N1CC2(CCCCN(C2=O)C3=CC=C(C(O)=O)N=C3)C1)=O)C
InChIKey
LUYPPHXDSMONDS-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Similar linkers in this series:
920592
920711
920614
920622
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)