Wichtige Dokumente
920533
2-(2-((1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl)methyl)-1H-imidazol-1-yl)acetic acid
Synonym(e):
Rigid linker for PROTAC® development
About This Item
Form
powder or crystals
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reagent type: linker
Funktionelle Gruppe
Boc
carboxylic acid
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)(OC(N1CCC(CC1)CC2=NC=CN2CC(O)=O)=O)C
InChI
1S/C16H25N3O4/c1-16(2,3)23-15(22)18-7-4-12(5-8-18)10-13-17-6-9-19(13)11-14(20)21/h6,9,12H,4-5,7-8,10-11H2,1-3H3,(H,20,21)
InChIKey
ZEGRCDXGLVGVNE-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Similar linkers in this series:
920649
920665
920673
920703
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
920533-100MG | 4065266025675 |
920533-50MG | 4065266025682 |