Wichtige Dokumente
920584
5-(1-(tert-Butoxycarbonyl)azetidin-3-yl)pyrazine-2-carboxylic acid
Synonym(e):
Rigid linker for PROTAC® development
About This Item
Form
powder
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reagent type: linker
Funktionelle Gruppe
Boc
carboxylic acid
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)(OC(N1CC(C2=CN=C(C(O)=O)C=N2)C1)=O)C
InChI
1S/C13H17N3O4/c1-13(2,3)20-12(19)16-6-8(7-16)9-4-15-10(5-14-9)11(17)18/h4-5,8H,6-7H2,1-3H3,(H,17,18)
InChIKey
UMVYLQZBFNQMPM-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Similar linkers in this series:
920487
920495
920576
ADV638390284
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)