QBD10501
Azido-dPEG®4-NHS ester
Synonym(e):
3-(Azidotetra(ethyleneoxy))propionic acid succinimidyl ester, NHS-Peg4-Azide, Polyethylene glycol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>90%
Form
solid or viscous liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
Funktionelle Gruppe
NHS ester
azide
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(ON1C(CCC1=O)=O)CCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C15H24N4O8/c16-18-17-4-6-24-8-10-26-12-11-25-9-7-23-5-3-15(22)27-19-13(20)1-2-14(19)21/h1-12H2
InChIKey
OIGKWPIMJCPGGD-UHFFFAOYSA-N
Leistungsmerkmale und Vorteile
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable