Wichtige Dokumente
764167
Alkyne-PEG5-acid
Synonym(e):
Polyethylene glycol, Acetylene-PEG5-acid
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H24O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
304.34
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
Funktionelle Gruppe
alkyne
carboxylic acid
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C#CCOCCOCCOCCOCCOCCC(O)=O
InChI
1S/C14H24O7/c1-2-4-17-6-8-19-10-12-21-13-11-20-9-7-18-5-3-14(15)16/h1H,3-13H2,(H,15,16)
InChIKey
GWIACWQVTBMVEI-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Alkyne-PEG5-acid may be used in the synthesis of peptide nucleic acid (PNA) oligomers that can conjugate with vitamin B12 via Cu-catalyzed 1,3-dipolar cycloaddition in order to study if vitamin B12 to transport PNA oligonucleotides into bacterial cells.
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Vitamin B 12 as a carrier of peptide nucleic acid (PNA) into bacterial cells.
Rownicki M, et al.
Scientific Reports, 7(1), 7644-7644 (2017)