Merck
JKA4095
Sigma-Aldrich
Alkyne-PEG5K
average Mn 5,000, alkyne
Synonym(e):
Alkyne-PEG-Alkyne, Polyethylene glycol
About This Item
Lineare Formel:
HCCCH2NHCOCH2O(CH2CH2O)nCH2CH2OCH2CONHCH2CCH
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
Produktbezeichnung
Alkyne-PEG5K-Alkyne, average Mn 5,000
Form
solid
Mol-Gew.
average Mn 5,000
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: homobifunctional
Allgemeine Beschreibung
Alkyne-PEG-Alkyne. Click PEG crosslinking reagent for reaction with azide groups.
Anwendung
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Rechtliche Hinweise
Product of JenKem Technology
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Highlighting existing and novel fabrication methods for both, solid and hydrogel-based scaffold for tissue engineering applications.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
JKA4095-1G4061833866887