Wichtige Dokumente
JKA3124
mPEG2K
average Mn 2,000, Maleimide, thiol reactive
Synonym(e):
mPEG-MAL, Methoxy-PEG-Maleimide, Polyethylene glycol
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
mPEG2K-MAL, average Mn 2,000
Form
solid
Mol-Gew.
average Mn 2,000
Eignung der Reaktion
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: thiol reactive
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: monofunctional
Lagertemp.
−20°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
JKA3124-1G | 4061833866832 |