Wichtige Dokumente
746223
Maleimide-PEG2-succinimidyl ester
≥95%
Synonym(e):
3-[2-[2-[[3-(2,5-Dihydro-2,5-dioxo-1H-pyrrol-1-yl)-1-oxopropyl]amino]ethoxy]ethoxy]propanoic acid 2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl ester, Maleimide-PEG2-NHS
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: Pegylations
reagent type: cross-linking reagent
mp (Schmelzpunkt)
92-94 °C
Funktionelle Gruppe
NHS ester
maleimide
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(N1CCC(NCCOCCOCCC(ON(C(CC2)=O)C2=O)=O)=O)C=CC1=O
InChI
1S/C18H23N3O9/c22-13(5-8-20-14(23)1-2-15(20)24)19-7-10-29-12-11-28-9-6-18(27)30-21-16(25)3-4-17(21)26/h1-2H,3-12H2,(H,19,22)
InChIKey
TZPDZOJURBVWHS-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?