Merck
JKA3177
Sigma-Aldrich
mPEG5K
average Mn 5,000, Alkyne
Synonym(e):
mPEG-Alkyne, Methoxy-PEG-Alkyne, Polyethylene glycol
About This Item
Lineare Formel:
CH3OCH2CH2(OCH2CH2)nOCH2CONHCH2CCH
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
Produktbezeichnung
mPEG5K-Alkyne, average Mn 5,000
Form
solid
Mol-Gew.
average Mn 5,000
Eignung der Reaktion
reagent type: chemical modification reagent
reaction type: click chemistry
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: monofunctional
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Methoxy PEG Alkyne. Click chemistry PEG reagent for reaction with azide groups.
Anwendung
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Rechtliche Hinweise
Product of JenKem Technology
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1